Merck
L352616
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-ETHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C33H38N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
542.681
MDL number:
Other Notes