Merck
L347809
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H25FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
412.465
MDL number:
Other Notes