Merck
L342602
2-(3-METHOXYPHENYL)-5-(2-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
401.426
MDL number:
Other Notes