Merck
L339946
((5E)-5-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PHENYL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H21NO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
475.59
MDL number:
Other Notes