Merck
L334375
4-[(5E)-4-OXO-2-THIOXO-5-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H19NO6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
397.472
MDL number:
Other Notes