Merck
L332003
4-(2-AMINO-3-CYANO-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1(4H)-QUINOLINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H22N4O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
466.585
MDL number:
Other Notes