Merck
L323594
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H10ClFN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.722
MDL number:
Other Notes