Merck
L316695
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H18BrCl2N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
575.318
MDL number:
Other Notes