Merck
L314498
6-AMINO-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H17ClN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.837
MDL number:
Other Notes