Merck
L312053
3-(4-ISOBUTYLPHENYL)-N'-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H28N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
388.517
MDL number:
Other Notes