Merck
L293717
N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H27N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
489.663
MDL number:
Other Notes