Merck
L291684
N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H25N5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
491.573
MDL number:
Other Notes