Merck
L270210
N-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXO-2-((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H24ClN5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
501.977
MDL number:
Other Notes