Merck
L267198
4-(2-(4-(((4-CL-PHENYL)SULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 1-NAPHTHOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H22ClN3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
584.055
MDL number:
Other Notes