Merck
L266477
4-(2-(AMINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl2N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
398.27
MDL number:
Other Notes