Merck
L257370
9-BROMO-5-(2-CHLOROPHENYL)-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16BrClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
439.743
MDL number:
Other Notes