Merck
L257281
5-(2-CHLOROPHENYL)-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15ClN2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
366.872
MDL number:
Other Notes