Merck
L250570
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-((1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H14ClN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
295.793
MDL number:
Other Notes