Merck
L245275
2-((2,4-DICHLOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16Cl2N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
427.356
MDL number:
Other Notes