Merck
L241008
2-(2-(4-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(2-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
327.343
MDL number:
Other Notes