Merck
L240354
4-CHLORO-N-[2-({(2E)-2-[(6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H15Cl2N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
516.363
MDL number:
Other Notes