Merck
L218561
N-(4-FLUOROPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H27FN2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
470.633
MDL number:
Other Notes