Merck
L214035
3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-8-(1-PIPERIDINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H23N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.461
MDL number:
Other Notes