Merck
L199923
N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H15ClN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
370.795
MDL number:
Other Notes