Merck
L199702
N-(2-FURYL-ME)6-HO-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H14N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
310.312
MDL number:
Other Notes