Merck
L186600
6-AMINO-3-ET-4-(2-METHOXYPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.332
MDL number:
Other Notes