Merck
L185760
N-(4-ETHYLPHENYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N5
Número de CAS:
Peso molecular:
343.435
MDL number:
Other Notes