Merck
L174203
N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)-2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H29FN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
484.576
MDL number:
Other Notes