Merck
L170615
METHANESULFONIC 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYL-2-(TRIMETHYLSILYL)TRISILANE-2-CARBOXYLIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H30O4SSi4
Número de CAS:
Peso molecular:
370.767
MDL number:
Other Notes