Saltar al contenido
Merck

L161764

2-AMINOBENZENESULFONIC ACID COMPOUND WITH 1-BENZYL-4-OCTYL-1,4-DIHYDRO-5H-TETRAAZOL-5-IMINE

AldrichCPR

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Fórmula lineal:
C22H32N6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
460.603
Número MDL:

Otras notas

Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico