Merck
L152161
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLMETHYL)-N'-(4-METHYLBENZOYL)THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H18N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
342.42
MDL number:
Other Notes