Merck
L147036
6-ETHYL-3-(4-FLUOROPHENYL)-7-METHOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H14F4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
366.315
MDL number:
Other Notes