Merck
L147001
1-(4-BROMOPHENYL)-2-HYDROXY-2-(4-METHOXYPHENYL)-1H,2H,3H,5H,6H,7H-IMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20Br2N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
500.255
MDL number:
Other Notes