Merck
L138657
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H9Br2N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
447.045
MDL number:
Other Notes