Merck
L118214
N-[4-(4-BROMOPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H12BrN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
442.294
MDL number:
Other Notes