Merck
L116327
N'-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-HO-2-OXO-1-PR-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18BrN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
428.289
MDL number:
Other Notes