Merck
L112801
7-BENZYL-8-(BENZYLAMINO)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
375.434
MDL number:
Other Notes