Documentos clave
L082000-01
DCI Activator
0.25M
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)