Documentos clave
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota de preparación
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)