L011800
Acetonitrilo
for DNA synthesis
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
envase
pkg of 1 × 18 L L011800-01
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer, L011800-01)
color
clear Appearance of Solution
índice de refracción
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)