Merck
KN8978400008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Sinónimos:
897840-0008
Seleccione un Tamaño
5 EA
MXP 3,926.00
MXP 3,926.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
MXP 3,926.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
MXP 3,926.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897840-0008
Parámetros
600-800 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.28 mm
Descripción general
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)