KN8971930050
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pkg of 50
Sinónimos:
897193-0050
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
caps included but not attached
envase
pkg of 50
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897193-0050
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
7 in.
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Caps are included but not attached.
Características y beneficios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Polyethylene caps included but not attached
- OD 5 mm
- Wall thickness 0.381 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)