K2208
Sodium mesoxalate monohydrate
Sinónimos:
Dihydroxymalonic acid disodium salt, Ketomalonic acid disodium salt, Mesoxalic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
cadena SMILES
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)