Merck
JRD0897
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 6,373.00
MXP 6,373.00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 6,373.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
239.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 6,373.00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(O)C1=NC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=CS1
InChI
1S/C10H6ClNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-15-9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
JOMOAMJPPUFTSI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)