Merck
JRD0485
Sigma-Aldrich
3-(3-(4-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)propan-1-ol
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 15,634.00
MXP 15,634.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 15,634.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12ClNO2
Peso molecular:
237.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 15,634.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
OCCCc1cc(no1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H12ClNO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)12-8-11(16-14-12)2-1-7-15/h3-6,8,15H,1-2,7H2
Clave InChI
BSYFGNGNUSOUMA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)