Merck
JRD0402
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-p-tolyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 10,973.00
MXP 10,973.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 10,973.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10BrN3
Peso molecular:
252.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 10,973.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2n[nH]c(N)c2Br
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-6-2-4-7(5-3-6)9-8(11)10(12)14-13-9/h2-5H,1H3,(H3,12,13,14)
Clave InChI
HKBKIKORANPSAO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)