Merck
JKA8001
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
form
solid
mol wt
average Mn 15000
storage temp.
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)