Merck
JKA7164
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K-Glutaric Acid
pentaerythritol core, average Mn 10,000
Sinónimos:
4arm-PEG-Glutaric Acid
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Glutaric Acid can be activated.The ester linker between PEG and Glutaric Acid is degradable.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.