Merck
JKA12002
Sigma-Aldrich
HO-PEG-Propionic acid
hydroxyl PEG8 propionic acid, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
HO-PEG8-Propionic acid,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)