I29301
Itaconyl chloride
technical grade, 90%
Sinónimos:
Methylenesuccinic acid chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
89 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O2/c1-3(5(7)9)2-4(6)8/h1-2H2
Clave InChI
CGCRIQNPIBHVCQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?